Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Express Kit
Beskrivelse
Express Kit TaqMan™ Cells-to-CT™ muliggør hurtig, reproducerbar genekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler—, så du kan springe RNA-ekstraktion helt over. Ved at fjerne ekstraktionstrin reducerer arbejdsgangen prøvetab, forkorter tiden til resultater og forbedrer konsistensen på tværs af eksperimenter og operatører.
Ved at bruge fem optimerede komponenter—Express Lysis Buffer, Express ezDNase, Express RT Master Mix, RT-kontroller og TaqMan™ Fast Advanced Master Mix—, understøtter sættet følsom RT-qPCR med resultater på cirka 70 minutter. Denne strømlinede tilgang er velegnet til anvendelser fra assay-udvikling og målvalidering til højkapacitetsscreening og rutinemæssig genekspressionsanalyse.
Denne arbejdsgang er særligt værdifuld, når RNA-rensning introducerer variation, begrænser gennemstrømningen eller resulterer i prøvetab—som ved lavinputprøver, tidsfølsomme studier eller skalerede eksperimentelle designs.
Vigtige fordele
- Spring RNA-ekstraktion helt → over, reducer arbejdsgangstiden og prøvetab
- Hurtig behandlingstid → ~5 minutters prøveforberedelse og ~70 minutters tid til resultater
- Høj følsomhed → registrerer transkripter med lav forekomst med sikkerhed
- Skalerbar arbejdsgang → understøtter manuel brug gennem automatiserede, højt-densitetsformater
- Bred assay-kompatibilitet → fungerer med 700.000+ TaqMan™ genekspressionsanalyser
- Reduceret variation, → færre trin, mindre hands-on tid og lavere plastikforbrug
Komplet cellelysat-arbejdsgang uden RNA-rensning
Express Cells-to-CT™ Kit forenkler genekspressionsanalyse ved at eliminere behovet for spinkolonner, centrifugering og RNA-rensning—, hvilket gør det muligt for laboratorier helt at springe ekstraktion over. Celler lyseres og behandles for fjernelse af genomisk DNA på cirka 5 minutter ved stuetemperatur, hvorefter lysater bruges direkte til reverse transkription og qPCR.
Denne strømlinede arbejdsgang reducerer behandlingstiden, samtidig med at RNA-integriteten opretholdes, hvilket muliggør pålidelig generering af genekspressionsdata på en brøkdel af den tid, der kræves for traditionelle ekstraktionsbaserede metoder.
Optimeret til reproducerbarhed
Sættet kombinerer fem optimerede reagenser i en sammenhængende arbejdsgang, der leverer ensartet og reproducerbar ydeevne uden yderligere oprydnings- eller stopløsninger. Systemet understøtter direkte lysering af 10 til 100.000 celler og rummer et bredt udvalg af prøveinput, samtidig med at pålidelige resultater opretholdes på tværs af eksperimenter.
Lysater kan behandles øjeblikkeligt til reverse transcription og analyseres ved hjælp af TaqMan™ genekspressionsanalyser, hvilket muliggør standardiseret ydeevne på tværs af brugere, eksperimenter og laboratoriemiljøer.
Skalerbar, automatiseringskompatibel arbejdsgang
Express-arbejdsgangen, der er bygget til at understøtte de udviklende laboratoriebehov, Cells-to-CT™ muliggør problemfri skalerbarhed—fra lav-gennemstrømningsmetode til højkapacitetsscreening og rutinemæssig testning. Den forenklede, ekstraktionsfri protokol reducerer prøvehåndtering og eliminerer overførselstrin, hvilket gør det nemt at implementere manuelt eller integrere i automatiserede væskehåndteringssystemer.
Kompatibel med 96- og 384-brønds pladeformater gør arbejdsgangen det muligt for laboratorier at skalere eksperimenter uden at ændre protokoller eller indføre yderligere variation. Færre pipetteringstrin og reduceret plastforbrug hjælper med at opretholde ensartet ydeevne på tværs af forskellige volumener, operatører og laboratoriemiljøer.
Med kompatibilitet på tværs af 700.000+ TaqMan™ genekspressionsanalyser understøtter systemet fleksibel studiedesign og udvidelse, hvilket gør det muligt for teams at gå fra pilotstudier til større eksperimenter med sikkerhed.
Høj følsomhed vs. traditionel RNA-ekstraktion
Cells-to-CT™ Express leverer følsomhed, der kan sammenlignes med eller overgår kolonnebaserede RNA-rensningsmetoder, samtidig med at arbejdsgangskompleksiteten reduceres betydeligt. Ved at understøtte op til 45% lysatinput i RT-reaktioner og op til 45% cDNA-input i qPCR maksimerer systemet detektionen af lav-abundans transkripter uden RNA-koncentrationstrin.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Express Lysis Solution (stuetemperatur eller 4 °C), Express ezDNase (-20 °C), SuperScript IV VILO Master Mix (-°20 C), SuperScript IV VILO Ingen RT-kontrol (-20 °C), TaqMan Hurtig avanceret mastermix (4 °C) |
| Detektionsmetode | TaqMan |
| Format | Kit |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ja |
| Sættype | Direkte cellelyse RT-qPCR |
| Mængde | 40 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Frossen, tøris |
| Mål | cDNA |
| Til brug med (applikation) | Genekspression |
| Show More |
Må kun benyttes til forskning.