Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Standard, 96-brønds plade; Format 16
Artikelnummer. 15342192 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15342192 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15342192 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4413264
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27975
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TaqMan™ Array, Standard, 96-brønds plade; Format 16
Skik TaqMan™ Plader er omkostningseffektive og praktiske 96-brønds formater til TaqMan™ Genekspressionsassays. Vælg mellem mere end 50.000 inventariserede menneske-, mus-, rotte-, hunde- og rhesus-makakassays og fra fem pladeformater - enkeltanalyser eller analyser i to eller tre eksemplarer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Array standardplade
Format 96-brønds plade, format 16
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Antal prøver 6
Mængde 1 stk.