Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rodent MicroRNA B-kort v3.0
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
De TaqMan™ Array Rodent MicroRNA B Card v3.0 indeholder 384 TaqMan™ MicroRNA-assays muliggør nøjagtig kvantificering af 306 og 135 unikke mikroRNA'er for henholdsvis mus og rotter på så lidt som 5 timer. Tre TaqMan MicroRNA Assay endogene kontroller for hver art er inkluderet for at hjælpe med datanormalisering og en TaqMan MicroRNA-analyse, der ikke er relateret til gnaver, er inkluderet som en negativ kontrol. Detaljer om de inkluderede analyser er tilgængelige i Target List-filen. Køb af Megaplex™ RT Primere, Rodent Pool B v3.0 er påkrævet for at køre dette array. Et yderligere præamplifikationstrin aktiveres af Megaplex™ PreAmp Primere, Rodent Pool B v3.0 til situationer, hvor følsomhed er af yderste vigtighed og/eller prøven er begrænsende.
TaqMan™Array MicroRNA-kort giver alle fordelene ved TaqMan™ MicroRNA-analyser i et bekvemt, forudkonfigureret mikrofluidkort, der minimerer den eksperimentelle variabilitet og indsats, der kræves for at køre 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser parallelt.
Megaplex™ RT-primere er stærkt multipleksede RT-primere designet til at konvertere op til 381 miRNA'er til cDNA før realtidsanalyse og er nødvendige for at køre TaqMan™ Array MicroRNA-kort. For større følsomhed, eller når du arbejder med begrænset prøve, Megaplex™ PreAmp Primere giver et valgfrit præamplifikationstrin forud for realtidsanalyse. TaqMan™ Array MicroRNA-kort og Megaplex™ Primer Pools muliggør oprettelse af en omfattende ekspressionsprofil i overensstemmelse med miRBase v21 på så lidt som 5 timer, hvilket giver den ideelle miRNA-profileringsløsning. Nøgle produktfunktioner:
Meget specifik —kvantificere kun de biologisk aktive modne miRNA'er
Meget strømlinet arbejdsgang reducerer antallet af RT-reaktioner (omvendt transkription) pr. prøve
Forenkle prøvehåndteringen og øge prøvegennemløbet
Dækning for menneske-, muse- og rottearter
En ideel miRNA profileringsløsning
Forenkling af prøvehåndtering og øg prøvegennemstrømning
efter revers transkription af miRNA-mål vha. Megaplex™ RT Primere og valgfri præamplifikation vha Megaplex™ PreAmp Primere, TaqMan™ Universal PCR Master Mix II kombineres ganske enkelt med hver reaktion og pipetteres ind i hver prøveindlæsningsport i TaqMan™ Array-kort, der forenkler prøvehåndtering og øger prøvegennemløb.
Giver omfattende dækning af Sanger miRBase
Megaplex™ RT-pools og PreAmp-primere er tilgængelige til menneske- og gnaverarter og består af forudvalgt og matchet indhold på tværs af en række primerpuljer og TaqMan™ Array kort. Indholdet er afledt af miRBase v14 og v15 for henholdsvis mennesker og gnavere, hvilket giver tæt på fuld dækning af Sanger med den mest opdaterede TaqMan™ MicroRNA assays.
TaqMan™Array MicroRNA-kort giver alle fordelene ved TaqMan™ MicroRNA-analyser i et bekvemt, forudkonfigureret mikrofluidkort, der minimerer den eksperimentelle variabilitet og indsats, der kræves for at køre 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser parallelt.
Megaplex™ RT-primere er stærkt multipleksede RT-primere designet til at konvertere op til 381 miRNA'er til cDNA før realtidsanalyse og er nødvendige for at køre TaqMan™ Array MicroRNA-kort. For større følsomhed, eller når du arbejder med begrænset prøve, Megaplex™ PreAmp Primere giver et valgfrit præamplifikationstrin forud for realtidsanalyse. TaqMan™ Array MicroRNA-kort og Megaplex™ Primer Pools muliggør oprettelse af en omfattende ekspressionsprofil i overensstemmelse med miRBase v21 på så lidt som 5 timer, hvilket giver den ideelle miRNA-profileringsløsning. Nøgle produktfunktioner:
Meget specifik —kvantificere kun de biologisk aktive modne miRNA'er
Forenkling af prøvehåndtering og øg prøvegennemstrømning
efter revers transkription af miRNA-mål vha. Megaplex™ RT Primere og valgfri præamplifikation vha Megaplex™ PreAmp Primere, TaqMan™ Universal PCR Master Mix II kombineres ganske enkelt med hver reaktion og pipetteres ind i hver prøveindlæsningsport i TaqMan™ Array-kort, der forenkler prøvehåndtering og øger prøvegennemløb.
Giver omfattende dækning af Sanger miRBase
Megaplex™ RT-pools og PreAmp-primere er tilgængelige til menneske- og gnaverarter og består af forudvalgt og matchet indhold på tværs af en række primerpuljer og TaqMan™ Array kort. Indholdet er afledt af miRBase v14 og v15 for henholdsvis mennesker og gnavere, hvilket giver tæt på fuld dækning af Sanger med den mest opdaterede TaqMan™ MicroRNA assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array Rodent MicroRNA B-kort v3.0 |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Real-time PCR (qPCR), miRNA og ikke-kodende RNA analyse |
| Inkluderer | 384-brønds arrays og informations-cd |
| Mængde | 4 pakker |