Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, rotte-phosphodiesterase, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10025904 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10025904 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10025904 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4418727
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
  • Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand
  • Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment
  • Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds rotte-phosphodiesterase retter sig mod gener fra fem familier:
    1. Cykliske nukleotidphosphodiesteraser
    2. Nukleotid pyrophosphatase/phosphodiesteraser
    3. Sure sphingomyelinaser
    4. Neutral membran sphingomyelin phosphodiesteraser
    5. Glycerophosphodiester-phosphodiesteraser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter Rotte
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 10 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Signaltransduktion, Udvikling, Reproduktion, Neurobiologi, Onkologi