Beskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Mouse GPCR Array er et effektivt, brugervenligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af muse-GPCR. TaqMan™ Rat GPCR Array er et effektivt, brugervenligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af rotte-GPCR-gener, der er vigtige for lægemiddelopdagelse. Dette produkt er designet med 380 TaqMan™ Genekspressionsassays arrayeret i singletons i 384 brønde (plus 1 kontrol arrayeret i firdobbelt) og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Målene inkluderer retinale receptorer, små molekyle receptorer, kemokin receptorer og andre, herunder klassiske endogene kontrol mål. GPCR-paneler sælges i pakker med 4 stk.
De udvalgte GPCR-mål falder ind under de 50 anførte underfamilier, hvoraf mange er lægemiddelmål eller sygdomsassocieret— lugt-, lugt-, smags- eller feromonreceptorer er ikke inkluderet. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
De udvalgte GPCR-mål falder ind under de 50 anførte underfamilier, hvoraf mange er lægemiddelmål eller sygdomsassocieret— lugt-, lugt-, smags- eller feromonreceptorer er ikke inkluderet. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array Rat GPCR-panel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed, spredning og funktion, farma og biofarma, real-time PCR (qPCR), mål- og leadidentifikation og validering |
| Inkluderer | TaqMan™ array well indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 2 μL reaktion |
| Mængde | 4 kort |