Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array rotte endogen kontrolplade, 96-brønd
Artikelnummer. 10085654
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10085654 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10085654 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4426698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1902.00 DKK
    1369.44 DKK / 1 sæt
    Spare 532.56 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
TaqMan™ Array rotte endogen kontrolplade, 96-brønd
Det første aspekt af ethvert eksperiment, der ser på relativ kvantificering af genekspression, bør være udvælgelsen af endogene kontrolgener for at normalisere for variationer i prøveinput. De Applied Biosystems™ TaqMan™ Array rotte endogen kontrol 96-brønds plade indeholder 32 Taqman™ Genekspressionsassays, udpladet i tre eksemplarer, som målretter mod gener, der har vist sig at være gode kandidater til et sådant eksperiment. Pladen indeholder analyser til 16 almindeligt anvendte husholdningsgener. Panelet indeholder også assays til 16 rotteortologer af humane gener, som har vist sig at blive udtrykt konstitutivt og i moderat overflod på tværs af de fleste testprøver. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
  • Overkommelig; minimumsbestilling af tre plader; ideel til små, mellemstore eller store projekter
  • Hurtig levering; på din bænk om dage
  • Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
  • Samme ™TaqMan-analysekvalitet, nyt format
    TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem ™TaqMan-assays leveret i det traditionelle flydende format og analyser tørret til en TaqMan™ Array plade. Figur 1 viser resultaterne af et eksperiment, der sammenligner det lineære område af de to formater, hvor der ikke blev observeret nogen forskel i ydeevne.
    Bare tilføj mastermix og prøve, og begynd at cykle
    Ideel til projekter såsom validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-undersøgelser, pladerne inkluderer den helt rigtige mængde TaqMan-™analyse i hver brønd: nok til én 20 l μreaktion. Du kan bestille så få som tre gensignaturplader, hvilket gør disse til en overkommelig mulighed for mange laboratorier og minimerer spildet af ubrugte individuelt købte TaqMan-™analyser. Spar en betydelig mængde tid på at opsætte dine eksperimenter. Bare tilsæt mastermix og prøve, og begynd at cykle.
    Figur 2 er et eksempel på et pladelayout med gensymboler og
    analyse-id'er Pladekort sikrer korrekt datamærkning og nem genbestilling
    TaqMan™ af hver pakke med Array Plates leveres ™med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet (se figur 2) sammen med detaljerne for hver TaqMan-analyse. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af eksperimentelle data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
    Enkel at bruge
    hver TaqMan™ Array Plate-brønd indeholder en enkelt TaqMan-™analyse til en 20 μl reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. Når du er klar til at køre dine analyser, skal du blot tilføje PCR-mastermix og din cDNA-prøve, forsegle pladen og begynde at cykle på et real-time PCR-instrument.
    Kompatibilitet
    TaqMan™ Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan™ Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan™ Genekspression Cells-to-Ct™ Kit. TaqMan™ Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet. Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusforhold og 20 l μreaktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Array rotte endogen kontrolplade
    Format 96-array plade
    Arter Rotte
    Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array rotte endogen kontrol 96-brønds plade indeholder TaqMan™ analyser til 32 gener, udpladet i tre eksemplarer. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
    Form Tørret ned
    Inkluderer Kontrolprimer-probesæt
    Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
    Etiket eller farvestof FAM
    Produktlinje TaqMan
    Oprensningsmetode Standard
    Mængde 1 x 96-brønds plade
    Reaktionshastighed Standard
    Target Gene Husholdning& Kontrolgenpanel