Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Rat Endogent Kontrolpanel
Artikelnummer. 11620109 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11620109 2 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 11620109 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4378704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7900.00 DKK
    5688.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2212.00 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
TaqMan™ Array Rat Endogent Kontrolpanel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Rotte Endogen Control Array er et 384-brønds mikrofluidkort indeholdende 16 rotter TaqMan™ Genekspressionsassays, der almindeligvis anvendes som endogene kontroller opstillet i tre eksemplarer. Dette produkt er kompatibelt med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Endogene kontrolpaneler sælges i pakker med 2.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Array Rat Endogent Kontrolpanel
Format 384-brønds mikrofluidkort
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Pharma og biopharma, real-time PCR (qPCR), real-time PCR-baseret genekspressionsprofilering, mål- og leadidentifikation og validering
Inkluderer Kontrol primer-probe sæt: TaqMan™ rotte endogen kontrol array sælges i en pakke med 2 kort og inkluderer en cd med assay information og en instrument software input fil
Mængde 2 kort