Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, plade 96
Artikelnummer. 15372172 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15372172 1 tallerken Hver
1 options
Artikelnummer. 15372172 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4391524
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
TaqMan™ Array, plade 96
Skik TaqMan™ Plader er omkostningseffektive og praktiske 96-brønds formater til TaqMan™ Genekspressionsassays. Vælg mellem mere end 50.000 inventariserede menneske-, mus-, rotte-, hunde- og rhesus-makakassays og fra fem pladeformater - enkeltanalyser eller analyser i to eller tre eksemplarer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Array standardplade
Format 96-array plade
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 tallerken
Reaktionshastighed Standard