Beskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Stem Cell Pluripotency 96-brønds plade indeholder 92 assays til stamcelleassocierede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
Panelet af assays i denne plade er baseret på panelet brugt i TaqMan™ Array 96-brønds human stamcelle pluripotensplade. Disse assays målretter museortologer til generne i det panel. Gener blev udvalgt i samarbejde med International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). De humane gener er valideret som markører for karakterisering af embryonale stamcelle-identitet og kan bruges til at vurdere variationer mellem embryonale stamcelle-isolater. Museortologer af disse gener blev udvalgt ud fra følgende kriterier:
Ekspression i embryonale carcinomceller, primordiale kimceller eller embryonale stamceller;
Kendt rolle i vedligeholdelse af pluripotens i embryonale stamceller;
Identifikation i mikroarray-baserede eksperimenter som værende korreleret med stamcelletilstanden. For at identificere celler, der har forladt den pluripotente tilstand, har vi også inkluderet gener, hvis ekspression er karakteristisk for specifikke differentieringslinjer i postimplantationsembryoet og modne væv. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
Overkommelig; minimumsbestilling af tre plader; ideel til små, mellemstore eller store projekter
Hurtig levering; på din bænk om dage
Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
Samme ™TaqMan-analysekvalitet, nyt format
TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem ™TaqMan-assays leveret i det traditionelle flydende format og analyser tørret til en TaqMan™ Array plade. Figur 1 viser resultaterne af et eksperiment, der sammenligner det lineære område af de to formater, hvor der ikke blev observeret nogen forskel i ydeevne.
Bare tilføj mastermix og prøve, og begynd at cykle
Ideel til projekter såsom validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-undersøgelser, pladerne inkluderer den helt rigtige mængde TaqMan-™analyse i hver brønd: nok til én 20 l μreaktion. Du kan bestille så få som tre gensignaturplader, hvilket gør disse til en overkommelig mulighed for mange laboratorier og minimerer spildet af ubrugte individuelt købte TaqMan-™analyser. Spar en betydelig mængde tid på at opsætte dine eksperimenter. Bare tilsæt mastermix og prøve, og begynd at cykle.
Figur 2 er et eksempel på et pladelayout med gensymboler og
analyse-id'er Pladekort sikrer korrekt datamærkning og nem genbestilling
TaqMan™ af hver pakke med Array Plates leveres ™med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet (se figur 2) sammen med detaljerne for hver TaqMan-analyse. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af eksperimentelle data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
Enkel at bruge
hver TaqMan™ Array Plate-brønd indeholder en enkelt TaqMan-™analyse til en 20 μl reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. Når du er klar til at køre dine analyser, skal du blot tilføje PCR-mastermix og din cDNA-prøve, forsegle pladen og begynde at cykle på et real-time PCR-instrument.
Kompatibilitet
TaqMan™ Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan™ Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan™ Genekspression Cells-to-Ct™ Kit. TaqMan™ Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet. Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusforhold og 20 l μreaktion
Panelet af assays i denne plade er baseret på panelet brugt i TaqMan™ Array 96-brønds human stamcelle pluripotensplade. Disse assays målretter museortologer til generne i det panel. Gener blev udvalgt i samarbejde med International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). De humane gener er valideret som markører for karakterisering af embryonale stamcelle-identitet og kan bruges til at vurdere variationer mellem embryonale stamcelle-isolater. Museortologer af disse gener blev udvalgt ud fra følgende kriterier:
Ekspression i embryonale carcinomceller, primordiale kimceller eller embryonale stamceller;
Kendt rolle i vedligeholdelse af pluripotens i embryonale stamceller;
Identifikation i mikroarray-baserede eksperimenter som værende korreleret med stamcelletilstanden. For at identificere celler, der har forladt den pluripotente tilstand, har vi også inkluderet gener, hvis ekspression er karakteristisk for specifikke differentieringslinjer i postimplantationsembryoet og modne væv. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem ™TaqMan-assays leveret i det traditionelle flydende format og analyser tørret til en TaqMan™ Array plade. Figur 1 viser resultaterne af et eksperiment, der sammenligner det lineære område af de to formater, hvor der ikke blev observeret nogen forskel i ydeevne.
Bare tilføj mastermix og prøve, og begynd at cykle
Ideel til projekter såsom validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-undersøgelser, pladerne inkluderer den helt rigtige mængde TaqMan-™analyse i hver brønd: nok til én 20 l μreaktion. Du kan bestille så få som tre gensignaturplader, hvilket gør disse til en overkommelig mulighed for mange laboratorier og minimerer spildet af ubrugte individuelt købte TaqMan-™analyser. Spar en betydelig mængde tid på at opsætte dine eksperimenter. Bare tilsæt mastermix og prøve, og begynd at cykle.
Figur 2 er et eksempel på et pladelayout med gensymboler og
analyse-id'er Pladekort sikrer korrekt datamærkning og nem genbestilling
TaqMan™ af hver pakke med Array Plates leveres ™med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet (se figur 2) sammen med detaljerne for hver TaqMan-analyse. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af eksperimentelle data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
Enkel at bruge
hver TaqMan™ Array Plate-brønd indeholder en enkelt TaqMan-™analyse til en 20 μl reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. Når du er klar til at køre dine analyser, skal du blot tilføje PCR-mastermix og din cDNA-prøve, forsegle pladen og begynde at cykle på et real-time PCR-instrument.
Kompatibilitet
TaqMan™ Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan™ Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan™ Genekspression Cells-to-Ct™ Kit. TaqMan™ Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet. Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusforhold og 20 l μreaktion
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | Mus |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 20 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Oprensningsmetode | Standard |
| Vis mere |