Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array-mus stamcelle-pluripotenspanel
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Mouse Stem Cell Pluripotency Array er et effektivt, letanvendeligt mikrofluidkort til karakterisering af udifferentierede stamceller eller deres differentierede derivater. Dette gensignaturpanel indeholder museortologer af veldefinerede humane markører for pluripotens plus 6 endogene kontroller. Formatet af TaqMan Array giver mulighed for at køre 1-4 replikater parallelt pr. array. Hver ordre inkluderer en cd med analyseoplysninger og en inputfil for instrumentsoftware. Dette produkt sælges i pakker med 4 kort.
Muse-stamcelle-pluripotensarrayet indeholder museortolog-gener fra det menneskelige panel til at karakterisere embryonale stamceller fra mus. Genindholdet på dette TaqMan Array var et resultat af arbejdet i ISCI-konsortiet og karakterisering af menneskelige embryonale stamcellelinjer af International Stem Cell Initiative.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
De rigtige mål
disse TaqMan Arrays bruger Applied ’Biosystems proprietære mikrofluidikteknologi til samtidig at analysere genekspressionsniveauer ved kvantitativ PCR for 92 testgener og 6 endogene kontroller. Gener blev inkluderet baseret på følgende kriterier:
Muse-stamcelle-pluripotensarrayet indeholder museortolog-gener fra det menneskelige panel til at karakterisere embryonale stamceller fra mus. Genindholdet på dette TaqMan Array var et resultat af arbejdet i ISCI-konsortiet og karakterisering af menneskelige embryonale stamcellelinjer af International Stem Cell Initiative.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
De rigtige mål
disse TaqMan Arrays bruger Applied ’Biosystems proprietære mikrofluidikteknologi til samtidig at analysere genekspressionsniveauer ved kvantitativ PCR for 92 testgener og 6 endogene kontroller. Gener blev inkluderet baseret på følgende kriterier:
- Ekspression i humane embryonale carcinomceller (hEC), primordiale kønsceller eller humane ES (hES) celler
Kendt rolle i opretholdelse af pluripotens i
hES-celler Identifikation i mikroarray-baserede eksperimenter som værende korreleret med stamcelletilstanden
Ekspression, der vides at være karakteristisk for specifikke differentieringslinjer i postimplantationsembryoet og modne væv. Dette er de rigtige mål til at karakterisere embryonale stamceller.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array-mus stamcelle-pluripotenspanel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Real-time PCR (qPCR), real-time PCR-baseret genekspressionsprofilering, stamcelleanalyse |
| Inkluderer | TaqMan™ array well indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 2 μL reaktion |
| Mængde | 4 kort |