Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Immune Panel
Beskrivelse
De TaqMan™ Mus Immune Array fra Applied Biosystems™ er et effektivt, letanvendeligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af mål, der vides at have implikationer i immunrespons. Dette produkt er designet med 96 TaqMan™ Genekspressionsassays indlæst i singletons i arrayets 384 ’brønde og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Målene omfatter cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer, immunregulatorer, apoptosemarkører, iskæmimarkører, vævsspecifikke markører og andre inklusive klassiske endogene markører. Dette produkt sælges i 1 æske med 4 kort.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array Mouse Immune Panel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Arter | Mus |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array godt indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 2μ L reaktion. Kortene skal opbevares ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 2 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 4 kort |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?