Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array mus endogen kontrolplade, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10487104 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10487104 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10487104 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4426699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1898.00 DKK
    1366.56 DKK / 1 sæt
    Spare 531.44 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
TaqMan™ Array mus endogen kontrolplade, hurtig 96-brønd
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Mouse Endogenous Control 96-brønds plade indeholder 32 gener, udpladet i tre eksemplarer, som har vist sig at være gode kandidater til et sådant eksperiment. Pladen indeholder 16 almindeligt anvendte husholdningsgener. Panelet indeholder også 16 museortologer af humane gener, der har vist sig at blive udtrykt konstitutivt og i moderat overflod på tværs af de fleste testprøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array mus endogen kontrolplade
Format 96-array plade
Arter Mus
Indhold og opbevaring De TaqMan™ Array Mouse Endogen Control 96-brønds plade indeholder TaqMan™ analyser til 32 gener, udpladet i tre eksemplarer. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer Kontrolprimer-probesæt
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig