Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Endogent Kontrolpanel
Artikelnummer. 11600109 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11600109 2 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 11600109 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4378702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 DKK
    5594.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 2175.60 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
TaqMan™ Array Mouse Endogent Kontrolpanel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Mouse Endogenous Control Array er et 384-brønds mikrofluidkort indeholdende 16 mus TaqMan™ Genekspressionsassays, der almindeligvis anvendes som endogene kontroller opstillet i tre eksemplarer. Dette produkt er kompatibelt med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array Mouse Endogent Kontrolpanel
Format 384-brønds mikrofluidkort
Arter Mus
Indhold og opbevaring TaqMan™ Mouse Endogenous Control Array sælges i en pakke med 2 kort og inkluderer en cd med analyseoplysninger og en instrumentsoftwareinputfil. Kortene skal opbevares ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer Kontrolprimer-probesæt
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 2 kort
Reaktionshastighed Standard
Target Gene Husholdning& Kontrolgenpanel