Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Mouse Alzheimers Panel
Artikelnummer. 11600119
Skift visning
Mængde:
4 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11600119 4 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 11600119 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4378714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15780.00 DKK
    11361.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 4418.40 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
TaqMan™ Array Mouse Alzheimers Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Mus Alzheimers Array er et 384-brønds mikrofluidkort indeholdende 96 mennesker TaqMan™ Genekspressionsassays. Dette produkt er kompatibelt med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System og sælges i pakker med 4.
TaqMan™ Arrays for ’Alzheimers for mus følger tæt det humane panel og er fra ortologe gener fra de humane assays. Musepanelet har 92 assays og fire kontroller (18S, actb, hprt1 og ipo8). Arrayet er præformateret og inventariseret, omkostningseffektivt, praktisk og nemt at bruge uden at have brug for dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array Mouse Alzheimers Panel
Format 384-brønds mikrofluidkort
Arter Mus
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array godt indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 2μ L reaktion. Kortene skal opbevares ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 2 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 4 kort
Reaktionshastighed Standard
Forskningskategori Neurobiologi
Target Gene 94 assays til APP-behandling, kolesterolbiosyntese og andre Alzheimers mål