Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Mus Alzheimers, Hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10026094 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10026094 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10026094 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4418723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1832.00 DKK
    1319.04 DKK / 1 sæt
    Spare 512.96 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
TaqMan™ Array, Mus Alzheimers, Hurtig 96-brønd
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds mus Alzheimers sygdomsplade målretter museortologer mod de gener, der er målrettet af TaqMan™ Array 96-brønds Human Alzheimers sygdomsplade. De 92 gener er involveret i APP-processer, der genererer beta-amyloid. De inkluderede gener impliceret i flere sekundære trin af beta-amyloid-aggregering, tau-hyperphosphorylering, excitotoksicitet, inflammation, oxidation og mikroglial aktivering. Vi inkluderer også assays for gener involveret i kolesterolbiosyntese på grund af sammenhængen mellem højt kolesteroltal og øget risiko for Alzheimers. Gener forbundet med Alzheimers sygdomspatologi, biokemi og genetik er også inkluderet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter Mus
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 10 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig
Forskningskategori Neurobiologi