Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human WNT Pathway, Hurtig 96-brønd
Beskrivelse
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds Human WNT Pathway Plate er målrettet mod gener fra WNT-familien af celle-celle signalproteiner. Derudover er modifikatorer af WNT-signalering, inklusive medlemmer af Frizzled GPCR-familien, Disheveled-familien og den Secreted frizzled-relaterede familie, inkluderet. Andre WNT-relaterede gener involveret i regulering af WNT-gener og deres mål, signaltransduktion, embryogenese og cancer er også i panelet.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 10 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Vis mere |