Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Transcriptional Regulatory Network i embryonale stamceller
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand
- Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment
- Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
- Samme ™TaqMan-analysekvalitet, nyt format
- TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format
- Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem ™TaqMan-assays leveret i det traditionelle flydende format og analyser tørret til en TaqMan™ Array plade
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 20 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Oprensningsmetode | Standard |
| Vis mere |