Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human transkription af tRNA
Artikelnummer. 10197004 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10197004 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10197004 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4414196
TaqMan™ Array Human transkription af tRNA
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human transkription af tRNA 96-brønds plade indeholder 28 assays til transkription af tRNA associerede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener. Alle assays udplades i tre eksemplarer. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
  • Overkommelig; minimumsbestilling af tre plader; ideel til små, mellemstore eller store projekter
  • Hurtig levering; på din bænk om dage
  • Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
  • Samme ™TaqMan-analysekvalitet, nyt format
    TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem ™TaqMan-assays leveret i det traditionelle flydende format og analyser tørret til en TaqMan™ Array plade. Figur 1 viser resultaterne af et eksperiment, der sammenligner det lineære område af de to formater, hvor der ikke blev observeret nogen forskel i ydeevne.
    Bare tilføj mastermix og prøve, og begynd at cykle
    Ideel til projekter såsom validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-undersøgelser, pladerne inkluderer den helt rigtige mængde TaqMan-™analyse i hver brønd: nok til én 20 l μreaktion. Du kan bestille så få som tre gensignaturplader, hvilket gør disse til en overkommelig mulighed for mange laboratorier og minimerer spildet af ubrugte individuelt købte TaqMan-™analyser. Spar en betydelig mængde tid på at opsætte dine eksperimenter. Bare tilsæt mastermix og prøve, og begynd at cykle.
    Figur 2 er et eksempel på et pladelayout med gensymboler og
    analyse-id'er Pladekort sikrer korrekt datamærkning og nem genbestilling
    TaqMan™ af hver pakke med Array Plates leveres ™med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet (se figur 2) sammen med detaljerne for hver TaqMan-analyse. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af eksperimentelle data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
    Enkel at bruge
    hver TaqMan™ Array Plate-brønd indeholder en enkelt TaqMan-™analyse til en 20 μl reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. Når du er klar til at køre dine analyser, skal du blot tilføje PCR-mastermix og din cDNA-prøve, forsegle pladen og begynde at cykle på et real-time PCR-instrument.
    Kompatibilitet
    TaqMan™ Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan™ Universal PCR Master Mix. Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan™ Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan™ Genekspression Cells-to-Ct™ Kit. TaqMan™ Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet. Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusbetingelser og 20 μl reaktionsvolumener.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Array plade
    Format 96-array plade
    Arter ADN
    Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
    Form Tørret ned
    Inkluderer TaqMan Assay for en 20 uL reaktion
    Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
    Etiket eller farvestof FAM
    Produktlinje TaqMan
    Oprensningsmetode Standard
    Mængde 1 standard plade
    Reaktionshastighed Standard
    Forskningskategori Genregulering