Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array human transkription af mRNA
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- De Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human transkription af mRNA 96-brønds plade indeholder:
- 44 assays til transkription af mRNA-associerede gener
- 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener
- Alle assays udplades i duplikat
- Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
- Samme TaqMan™ Assaykvalitet, nyt format
Tilføj bare Master Mix og Sample, og begynd at cykle
- Ideel til projekter som validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-studier
- Pladerne indeholder den helt rigtige mængde af TaqMan™ Assay i hver brønd: nok til en 20μ l reaktion
- Du kan bestille så få som tre gensignaturplader, hvilket gør disse til en overkommelig mulighed for mange laboratorier og minimerer spildet af ubrugte individuelt indkøbte analyser
- Spar en betydelig mængde tid på at opsætte dine eksperimenter
Pladekort sikrer korrekt datamærkning og nem genbestilling
- Hver pakke med TaqMan™ Array Plates leveres med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet, sammen med detaljerne for hver TaqMan™ Assay
- Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af eksperimentelle data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling
Enkel at bruge
- Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C
- Når du er klar til at køre dine analyser, skal du blot tilføje PCR-mastermix og din cDNA-prøve, forsegle pladen og begynde at cykle på et real-time PCR-instrument
Kompatibilitet
- TaqMan™ Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan™ Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan™ Universal PCR Master Mix
- Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan™ Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan™ Genekspression Cells-to-Ct™ Kit
- TaqMan™ Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet
- Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusforhold og 20μ l reaktionsvolumener
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 20 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Oprensningsmetode | Standard |
| Vis mere |