Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human TNFR2 Pathway
Artikelnummer. 10695985 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10695985 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10695985 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4414191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1832.00 DKK
    1319.04 DKK / 1 sæt
    Spare 512.96 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder 44 assays til TNFR2-pathway-associerede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
  • Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand
  • Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment
  • Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
  • Samme ™TaqMan-analysekvalitet, nyt format
  • TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (PCR-primere og TaqMan™ sondesæt), der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format
  • Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem ™TaqMan-assays leveret i det traditionelle flydende format og analyser tørret til en TaqMan™ Array plade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 20 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Oprensningsmetode Standard
Mængde 1 standard plade
Reaktionshastighed Standard
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Apoptose, Biomarkør-relaterede veje, udvikling, immunologi, signaltransduktion