Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human TGFB Pathway, Hurtig 96-brønd
Beskrivelse
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds Human TGFB Pathway Plate er målrettet mod gener, der koder for medlemmer af TGF-Beta superfamilien af ligander: 1) TGFB-familie (TGF-B1, B2, B3); 2) Knoglemorfogenetiske proteiner (BMP'er); 3) Vækst- og differentieringsfaktorer (GDF'er); og 4) Andre, der inkluderer anti-müllerisk hormon (AMH), Activin A&B ⁄Inihibin A&B og Nodal. TGF Beta-receptorerne i panelet inkluderer Activin Type 1- og Type II-receptorer, BMPR'er og TGFBR 1, 2 og 3. Medlemmer af SMAD-familien er også til stede på panelet, da de er centrale for den kanoniske TFGB-signaltransduktionsvej. Yderligere gener i panelet er involveret i regulering af TGFB-signalering såvel som funktioner reguleret af TGFB'er.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 10 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Vis mere |