Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Telomere Extension by Telomerase, Hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10774407 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10774407
Brand: Applied Biosystems™ 4418832
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand.
Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Human Telomere Extension af Telomerase 96-brønds plade indeholder 28 assays til telomer extension af telomerase associerede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener. Alle assays udplades i tre eksemplarer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Format 96-brøndsplade
Reaktionshastighed Hurtig
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Udvikling
Arter ADN
Til brug med (applikation) Genekspression, Onkologi, Forskning om genetiske sygdomme
Antal reaktioner 1 x 10μ L Reaktioner