Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Stem Cell Pluripotency Panel
Shop alle Applied Biosystems produkterBeschreibung
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Stem Cell Pluripotency Array er et effektivt, letanvendeligt mikrofluidkort til karakterisering af udifferentierede stamceller eller deres differentierede derivater. Dette gensignaturpanel indeholder 90 veldefinerede gener, der er valideret som markører for pluripotens plus 6 endogene kontroller. Formatet af TaqMan Array giver mulighed for at køre 1-4 replikater parallelt pr. array. Dette produkt sælges i pakker med 4 kort.
Human Stem Cell Pluripotency Array indeholder et veldefineret sæt af validerede genekspressionsmarkører til at karakterisere humane embryonale stamceller (ES) celleidentitet og vurdere fænotypiske variationer mellem embryonale stamcelleisolater. Genindholdet på dette TaqMan Array var et resultat af arbejdet i ISCI-konsortiet og karakterisering af humane embryonale stamcellelinjer af International Stem Cell Initiative.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
De rigtige mål
disse TaqMan Arrays bruger Applied ’Biosystems proprietære mikrofluidikteknologi til samtidig at analysere genekspressionsniveauer ved kvantitativ PCR for 92 testgener og 6 endogene kontroller. Gener blev inkluderet baseret på følgende kriterier:
Human Stem Cell Pluripotency Array indeholder et veldefineret sæt af validerede genekspressionsmarkører til at karakterisere humane embryonale stamceller (ES) celleidentitet og vurdere fænotypiske variationer mellem embryonale stamcelleisolater. Genindholdet på dette TaqMan Array var et resultat af arbejdet i ISCI-konsortiet og karakterisering af humane embryonale stamcellelinjer af International Stem Cell Initiative.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
De rigtige mål
disse TaqMan Arrays bruger Applied ’Biosystems proprietære mikrofluidikteknologi til samtidig at analysere genekspressionsniveauer ved kvantitativ PCR for 92 testgener og 6 endogene kontroller. Gener blev inkluderet baseret på følgende kriterier:
- Ekspression i humane embryonale carcinomceller (hEC), primordiale kønsceller eller humane ES (hES) celler
Kendt rolle i opretholdelse af pluripotens i
hES-celler Identifikation i mikroarray-baserede eksperimenter som værende korreleret med stamcelletilstanden
Ekspression, der vides at være karakteristisk for specifikke differentieringslinjer i postimplantationsembryoet og modne væv. Dette er de rigtige mål til at karakterisere embryonale stamceller.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | TaqMan™ Array Human Stem Cell Pluripotency Panel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed, proliferation og funktion, real-time PCR (qPCR), real-time PCR-baseret genekspressionsprofilering, stamcelleanalyse |
| Inkluderer | TaqMan™ array well indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 2 μL reaktion |
| Mængde | 4 kort |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?