Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, menneskelig stamcellepluripotens, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10742307
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10742307 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10742307 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4418722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 DKK
    1353.60 DKK / 1 sæt
    Spare 526.40 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
TaqMan™ Array, menneskelig stamcellepluripotens, hurtig 96-brønd
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds Human Stem Cell Pluripotency Plate blev udvalgt i samarbejde med International Stem Cell Initiative (2007 Nature Biotechnology. 25:803-816). Assayene er rettet mod gener, der er valideret som markører for karakterisering af humane embryonale stamcellers identitet, og som vurderer variationer mellem embryonale stamcelleisolater. Gener er inkluderet ud fra følgende kriterier: 1) Ekspression i humane embryonale carcinomceller, primordiale kimceller eller humane embryonale stamceller; 2) Kendt rolle i opretholdelse af pluripotens i humane embryonale stamceller; 3) Identifikation i mikroarray-baserede eksperimenter som værende korreleret med stamcelletilstanden. For at identificere celler, der har forladt den pluripotente tilstand, har vi også inkluderet gener, hvis ekspression er karakteristisk for specifikke differentieringslinjer i postimplantationsembryoet og modne væv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 10 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig
Forskningskategori Stamcelleforskning, reproduktion, udvikling