Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human SMAD Signaling Network
Artikelnummer. 10350495 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10350495 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10350495 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4414184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1898.00 DKK
    1366.56 DKK / 1 sæt
    Spare 531.44 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder 92 assays til gener forbundet med SMAD-signalnetværk og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
  • Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand
  • Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Array plade
    Format 96-array plade
    Arter ADN
    Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
    Form Tørret ned
    Inkluderer TaqMan Assay for en 20 uL reaktion
    Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
    Etiket eller farvestof FAM
    Produktlinje TaqMan
    Mængde 1 standard plade
    Reaktionshastighed Standard
    Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, apoptose, signaltransduktion, biomarkør-relateret vej(e), udvikling, ekstracellulær matrix& Celleadhæsion, Immunologi, Onkologi