Beskrivelse
Panelet af assays i denne plade retter sig mod gener fra fem familier: cykliske nukleotid-phosphodiesteraser; nukleotid pyrophosphatase/phosphodiesteraser; Sure sphingomyelinaser; Neutral membran sphingomyelin phosphodiesteraser; Glycerophosphodiester-phosphodiesteraser. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende Applied Biosystems™ TaqMan Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
TaqMan Array Plates indeholder det samme TaqMan Genekspressionsassays, der har været tilgængelige i årevis i et tørret, 96-brønds format. Test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem TaqMan Assays leveret i flydende format og assays tørret til en TaqMan Array plade.
Ideel til projekter som validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-undersøgelser, pladerne indeholder nok TaqMan Assay i hver brønd for en 20 L μreaktion.
Hver pakke med TaqMan™ Array Plates leveres med en cd, der indeholder pladekortet sammen med detaljer om hver TaqMan Assay. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
- Overkommelig; minimumsbestilling af tre plader; ideel til små, mellemstore eller store projekter
- Hurtig levering; på din bænk om dage
- Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilsæt mastermix og prøve
- TaqMan Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan Universal PCR Master Mix
- Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan Genekspression Cells-to-Ct™ Kit
- TaqMan Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet
- Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusforhold og 20 L μreaktion
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Format | 96-brøndsplade |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Oprensningsmetode | Standard |
| Mængde | 1 standard plade |
| Forskningskategori | Neurobiologi, signaltransduktion, biomarkør-relateret vej(e), toksikologi& Lægemiddelmetabolisme, udvikling |
| Vis mere |