Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Phosphodiesterase Panel
Artikelnummer. 11630109 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11630109 4 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 11630109 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4378705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
TaqMan™ Array Human Phosphodiesterase Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Phosphodiesterase Array er et effektivt, letanvendeligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af inflammationsgener, der er vigtige for lægemiddelopdagelse. Dette produkt er designet med 48 TaqMan™ Genekspressionsassays opstillet i 384 brønde og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System og sælges i pakker med 4. Arrayet indeholder 43 humane assays og fem humane kontroller. Ortologe gener til det menneskelige panel er i rottefosfodiesterasepanelet med to undtagelser: Pde6g og Gdpd4 mangler, og to tilføjede kontroller (Arbp og Ywhaz) er i rottepanelet.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Array Human Phosphodiesterase Panel
Format 384-brønds mikrofluidkort
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array godt indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 2μ L reaktion. Kortene skal opbevares ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 2 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 4 kort
Reaktionshastighed Standard
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Neurobiologi, Toksikologi& Lægemiddelmetabolisme, immunologi, onkologi
Target Gene Omfatter fem forskellige fosfodiesterasefamilier