Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Patho Rheumatoid Arthritis, Hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10288984 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10288984 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10288984 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4418815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1896.00 DKK
    1365.12 DKK / 1 sæt
    Spare 530.88 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
TaqMan™ Array, Human Patho Rheumatoid Arthritis, Hurtig 96-brønd
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Human Patogenese Of Rheumatoid Arthritis 96-brønds plade indeholder 44 assays til gen forbundet med rheumatoid arthritis patogenese og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener. Alle assays udplades i duplikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 10 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, signaltransduktion, ekstracellulær matrix& Celleadhæsion, Immunologi, Inflammation