Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Nuclear Receptors Panel
Artikelnummer. 11610119
Skift visning
Mængde:
4 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11610119 4 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 11610119 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4379961
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
TaqMan™ Array Human Nuclear Receptors Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Nuclear Receptor Array er et effektivt, brugervenligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af inflammationsgener, der er vigtige for lægemiddelopdagelse. Dette produkt er designet med 64 TaqMan™ Genekspressionsassays opstillet i 384 brønde og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System og sælges i pakker med 4.
Den nukleare hormonreceptorfamilie er meget konserveret hos hvirveldyr. De har en modulær domænestruktur bestående af et DNA-bindende domæne og et ligand-bindende domæne. Andre domæner inkluderer et modulerende ⁄A B-domæne, hængsel-D-domænet og et variabelt C-terminalt F-domæne, der mangler i nogle nukleare hormonreceptorer. De TaqMan™ Nuclear Receptor Gene Signature Array indeholder 48 humane nukleare hormonreceptorer (og 16 kontroller) og er blevet klassificeret i henhold til sekvenshomologi i syv underfamilier. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Array Human Nuclear Receptors Panel
Format 384-brønds mikrofluidkort
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Pharma og biopharma, real-time PCR (qPCR), real-time PCR-baseret genekspressionsprofilering, mål- og leadidentifikation og validering
Inkluderer TaqMan™ array well indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 2 μL reaktion
Mængde 4 kort