Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Nuklear Receptorer, Hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10792287 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792287 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10792287 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4418753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1898.00 DKK
    1366.56 DKK / 1 sæt
    Spare 531.44 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand.
Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Human Nuclear Receptors 96-brønds plade indeholder 92 assays til nuklear receptor associerede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller (ved 4 °C.)
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 10 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3 tommer), ikke-fluorescerende quencher (3 tommer), FAM (5 tommer)
Etiket eller farvestof FAM
Antal prøver 1 x 96-brønds plade
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Apoptose, Neurobiologi, Signaltransduktion, Onkologi, Biomarkør-relaterede vej(e), Ekstracellulær Matrix& Celleadhæsion, reproduktion, toksikologi& Lægemiddelmetabolisme, immunologi, udvikling