Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Molecular Mechanisms of Cancer, Hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10699075 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10699075 1 stk. 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10699075 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4418806
TaqMan™ Array, Human Molecular Mechanisms of Cancer, Hurtig 96-brønd
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms Of Cancer 96-brønds plade indeholder 92 assays til gener, der er forbundet med de molekylære mekanismer af cancer og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms of Cancer
Format 96-array plade
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Onkologi og genetisk sygdomsforskning, farma og biofarma, real-time PCR (qPCR), real-time PCR-baseret genekspressionsprofilering, mål- og leadidentifikation og validering
Inkluderer TaqMan™ array pladebrønd indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 10 l μreaktion
Mængde 1 stk.