Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA B-kort v3.0
Artikelnummer. 12097789 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde unitSize
12097789 4 pakker Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12097789 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4444910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15710.00 DKK
    11311.20 DKK / Pakke med 4
    Spare 4398.80 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TaqMan™ Array Human MicroRNA B-kort v3.0
De TaqMan™ Array Human MicroRNA B Card v3.0 indeholder 384 TaqMan™ MicroRNA-assays muliggør nøjagtig kvantificering af 377 humane mikroRNA'er på så lidt som 5 timer. Tre TaqMan MicroRNA Assay endogene kontroller er inkluderet for at hjælpe med datanormalisering og en TaqMan™ MicroRNA-analyse, der ikke er relateret til mennesker, er inkluderet som en negativ kontrol. Detaljer om de inkluderede analyser er tilgængelige i Target List-filen. Køb af Megaplex™ RT Primere, Human Pool B v3.0 er påkrævet for at køre dette array. Et yderligere præamplifikationstrin aktiveres af Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pool B v3.0 til situationer, hvor følsomhed er af yderste vigtighed og/eller prøve er begrænsende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type TaqMan™ Array Human MicroRNA B-kort v3.0
Format 384-brønds mikrofluidkort
Indhold og opbevaring 4 °C
Til brug med (applikation) Real-time PCR (qPCR), miRNA og ikke-kodende RNA analyse
Mængde 4 pakker