Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A-kort v2.0
Artikelnummer. 11361453
Skift visning
Mængde:
4 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361453 4 pakke Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11361453 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4398965
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
TaqMan™ Array Human MicroRNA A-kort v2.0
De TaqMan™ Array Human MicroRNA A Card v2.0 indeholder 384 TaqMan™ MicroRNA-assays muliggør nøjagtig kvantificering af 377 humane mikroRNA'er på så lidt som 5 timer. Tre TaqMan MicroRNA Assay endogene kontroller er inkluderet for at hjælpe med datanormalisering og en TaqMan™ MicroRNA-analyse, der ikke er relateret til mennesker, er inkluderet som en negativ kontrol. Detaljer om de inkluderede analyser er tilgængelige i Target List-filen. Køb af Megaplex™ RT Primere, Human Pool A v2.1 er påkrævet for at køre dette array. Et yderligere præamplifikationstrin aktiveres af Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pool A v2.1 til situationer, hvor følsomhed er af yderste vigtighed, og ⁄prøven er begrænsende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array Human MicroRNA Et kort
Format 384-brønds mikrofluidkort
Arter ADN
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Tørret ned
Til brug med (udstyr) AB 7900 HT 384-brønd system
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje Megaplex, TaqMan
Mængde 4 pakke
Reaktionshastighed Standard
Forskningskategori Genregulering, Epigenetik
Visa mer Visa mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.