Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A+B-kortsæt v3.0
Artikelnummer. 12007799 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
8 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12007799 8 pakke Pakke med 8
1 options
Artikelnummer. 12007799 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4444913
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
TaqMan™ Array Human MicroRNA A+B-kortsæt v3.0
De TaqMan™ Array Human MicroRNA Card Set v3.0 er et sæt med to kort, der indeholder i alt 384 TaqMan™ MicroRNA-analyser pr. kort. Sættet muliggør nøjagtig kvantificering af 754 humane mikroRNA'er på så lidt som 5 timer. Inkluderet i hvert array er tre TaqMan MicroRNA Assay endogene kontroller for at hjælpe med datanormalisering og en TaqMan™ MicroRNA-analyse er ikke relateret til mennesker som negativ kontrol. Detaljer om de inkluderede analyser er tilgængelige i Target List-filen. Køb af Megaplex™ RT Primere, Human Pool Set v3.0 er påkrævet for at køre dette arraysæt. Et yderligere præamplifikationstrin aktiveres af Megaplex™ PreAmp Primere, Human Pool Set v3.0 til situationer, hvor følsomhed er af yderste vigtighed og/eller prøve er begrænsende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array Human MicroRNA A+B kortsæt
Format 384-brønds mikrofluidkort
Arter ADN
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Tørret ned
Til brug med (udstyr) AB 7900 HT 384-brønd system
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje Megaplex
Mængde 8 pakke
Reaktionshastighed Standard
Forskningskategori Genregulering, Epigenetik