Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human MAPK Pathways, Hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds Human MAP Kinase Pathways Plate er målrettet mod gener fra de fire hovedgrupper af pattedyr MAPK'er: 1) ERK'er (ekstracellulære signalregulerede kinaser); 2) p38 MAPK'er; 3) JNK'er (c-Jun NH2-terminale kinaser); og 4) ERK5 (eller BMK-kaskader). Gener fra MAP2K (MAPKK), MAP3K (MAPKKK) og dual-specificity protein kinase MAPKK (DUSP) grupper er også på panelet. Andre grupper af kinaser i dette panel inkluderer: cyclinafhængig kinase (CDK), MAP-kinase-interagerende serin/threoninkinase (MNK), p21-aktiverede kinaser (PAK) og ribosomale S6-kinaser (RSK). Adskillige MAPK-mål inklusive gener forbundet med signaltransduktion, transkriptionsregulering, cellecyklusregulering og cancer er også inkluderet.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 10 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Vis mere |