Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Intracellulær Calcium Signalering, Hurtig 96-brønd
Beskrivelse
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Human Intracellular Calcium Signaling Plate med 96 brønde indeholder 92 assays til gener forbundet med intracellulær calciumsignalering og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array plade |
| Format | 96-array plade |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 10 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Vis mere |