Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array humant immunrespons
Artikelnummer. 10596745 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10596745 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10596745
Brand: Applied Biosystems™ 4414073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TaqMan™ Array Human Immune Response 96-brønds plade indeholder 92 assays til immunresponsassocierede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
Panelet af assays i denne plade retter sig mod gener fra immunsystemfunktioner, der falder ind i 9 klasser: Celleoverfladereceptorer; Stressrespons; Oxidoreduktaser; Proteaser; Transskriptionsfaktorer; signaltransduktion; Cytokiner og cytokinreceptorer; Kemokiner og Kemokinreceptorer; og cellecyklus og proteinkinaser. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
TaqMan Array Plates indeholder det samme TaqMan Genekspressionsassays, der har været tilgængelige i årevis i et tørret, 96-brønds format. Test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem TaqMan Assays leveret i flydende format og assays tørret til en TaqMan Array plade.
Ideel til projekter som validering af mikroarray- og RNAi-data og pathway-undersøgelser, pladerne indeholder nok TaqMan Assay i hver brønd for en 20 L μreaktion.
Hver pakke med TaqMan Array Plates leveres med en cd, der indeholder pladekortet sammen med detaljer om hver TaqMan Assay. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
  • Overkommelig; minimumsbestilling af tre plader; ideel til små, mellemstore eller store projekter
  • Hurtig levering; på din bænk om dage
  • Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
  • TaqMan Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan Universal PCR Master Mix
  • Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan Genekspression Cells-to-Ct™ Kit
  • TaqMan Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet
  • Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusforhold og 20 L μreaktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Format 96-brøndsplade
Reaktionshastighed Standard
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Oprensningsmetode Standard
Mængde 1 standard plade
Forskningskategori Cellecyklus& Proliferation, signaltransduktion, biomarkør-relaterede vej(e), ekstracellulær matrix& Celleadhæsion, Immunologi, Onkologi
Arter ADN
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 1 x 20μ L Reaktioner