Beskrivelse
De TaqMan™ Human Immune Array fra Applied Biosystems™ er et effektivt, letanvendeligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af mål, der vides at have implikationer i immunrespons. Dette produkt er designet med 96 TaqMan™ Genekspressionsassays indlæst i singletons i arrayets 384 ’brønde og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Målene omfatter cytokiner, kemokiner, vækstfaktorer, immunregulatorer, apoptosemarkører, iskæmimarkører, vævsspecifikke markører og andre inklusive klassiske endogene markører. Dette produkt sælges i 1 æske med 4 kort.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Array Human Immune Panel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Arter | ADN |
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array godt indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 2μ L reaktion. Kortene skal opbevares ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Inkluderer | TaqMan Assay for en 2 uL reaktion |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 4 kort |
| Vis mere |