Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Immun, Hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds Human Immune Response Plate målretter mod gener fra immunsystemfunktioner, der falder ind i 9 klasser: Celleoverfladereceptorer; Stressrespons; Oxidoreduktaser; Proteaser; Transskriptionsfaktorer; signaltransduktion; Cytokiner& Cytokinreceptorer; Chemokines& Kemokinreceptorer; og cellecyklus& Protein Kinaser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Format | 96-brøndsplade |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 x 96 brønds plade |
| Forskningskategori | Cellecyklus& Spredning, Signaltransduktion, Apoptose, Neurobiologi |
| Arter | ADN |
| Vis mere |