Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Hypoxia, Hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10536945 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10536945 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10536945 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4418735
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
TaqMan™ Array, Human Hypoxia, Hurtig 96-brønd
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. Panelet af assays i TaqMan™ Array 96-brønds Human Hypoxia Plate målretter mod gener i HIF-familien (hypoxia-inducerbar faktor). På panelet er generne VHL, Cul2 og RBX1 (Ring-Box 1), der komplekserer med yderligere gener for en rolle i ubiquityleringen af HIF1A. Andre hypoxiresponsrelaterede gener falder ind under følgende målklasser: Transkriptionsfaktorer, immun- og stressrespons, signaltransduktion, apoptose, oxidoreduktaser, proteaser og proteinmetabolisme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 10 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Apoptose, Neurobiologi, Signaltransduktion, Biomarkør-relaterede vej(e), Udvikling, Ekstracellulær Matrix& Celleadhæsion, Immunologi, Onkologi