Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array menneske Huntington Sygdomsvej
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. TaqMan Assays (TaqMan probe- og PCR-primersæt) betragtes som guldstandarden inden for genekspressionsanalyse, hvilket giver dig mulighed for at opnå høj specificitet og sensitivitet og et bredt dynamisk område.
- Omfattende kollektioner - vælg mellem over 130 prædesignede TaqMan™ Gensignaturarrays og plader, eller tilpas din egen plade, vælg fra en af vores 1,3 millioner analyser på tværs af 24 arter
- Overkommelig - minimumsbestilling på kun én gensignaturplade eller seks specialplader
- Praktisk - tørret TaqMan probe- og primersæt leveres i plader med 96 brønde; bare tilsæt mastermix og prøve, og kør derefter
- Hurtige resultater - Hurtigt format giver typisk resultater på under en time
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Format | 96-brøndsplade |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 standard plade |
| Forskningskategori | Neurobiologi, genetiske sygdomme, signaltransduktion |
| Arter | ADN |
| Vis mere |