Description
Manuel overførsel af reagenser til plader under rutinemæssige eksperimentelle opsætninger kan være tidskrævende og trættende. Daglig tilberedning af sådanne plader kan påvirke den samlede produktivitet negativt. For at lette stresset og minimere fejlprocenten, TaqMan™ Array-plader er designet til at reducere overflødige pipetteringstrin og minimere indlæsningsfejl, hvilket gør dem til en ideel løsning til hurtig og nem eksperimentel opsætning. TaqMan™ Array Plates indeholder høj kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays (TaqMan™ probe- og PCR-primersæt) i et bekvemt, tørret pladeformat med 96 eller 384 brønde. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem TaqMan™ Assays leveret i opløsning i enkeltrør og assays leveret tørret i en TaqMan™ Array plade
- Omfattende kollektioner - vælg mellem over 130 prædesignede TaqMan™ Gensignaturarrays og plader, eller tilpas din egen plade, vælg fra en af vores 1,3 millioner analyser på tværs af 24 arter
- Overkommelig - minimumsbestilling på kun én gensignaturplade eller seks specialplader
- Praktisk - tørret TaqMan probe- og primersæt leveres i plader med 96 brønde; bare tilsæt mastermix og prøve, og kør derefter
- Hurtige resultater - Hurtigt format giver typisk resultater på under en time
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Format | 96-brøndsplade |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 standard plade |
| Forskningskategori | Cellecyklus& Spredning, Biomarkør-relateret vej(e), apoptose, onkologi |
| Arter | ADN |
| Show More |