Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array human endogen kontrol
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems™ TaqMan™ Ekspres brug af endogene kontrolplader TaqMan™ sonde-baseret kemi og er designet til brug på suite af Applied Biosystems™ Realtids PCR-systemer– sammen guldstandarden inden for kvantitativ genekspression, der tilbyder den største sensitivitet, specificitet, reproducerbarhed og det bredeste dynamiske område.
Det første aspekt af ethvert eksperiment, der ser på relativ kvantificering af genekspression, bør være udvælgelsen af endogene kontrolgener for at normalisere for variationer i prøveinput. De TaqMan™ Express Human Endogen Control Plate indeholder 32 gener, udpladet i tre eksemplarer, som har vist sig at være gode kandidater til et sådant eksperiment. Denne samling af gener er blevet udvalgt fra litteratursøgninger og/eller mikroarray-tests af hele genomet udført på adskillige humane væv. De har vist sig at blive udtrykt konstitutivt og med moderat forekomst på tværs af de fleste testprøver.
- Omfattende kollektioner - vælg mellem over 130 prædesignede TaqMan™ Gensignaturarrays og plader, eller tilpas din egen plade, vælg fra en af vores 1,3 millioner analyser på tværs af 24 arter
- Overkommelig - minimumsbestilling på kun én gensignaturplade eller seks specialplader
- Praktisk - tørret TaqMan probe- og primersæt leveres i plader med 96 brønde; bare tilsæt mastermix og prøve, og kør derefter
- Hurtige resultater - Hurtigt format giver typisk resultater på under en time
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Kontrolprimer-probesæt |
| Form | Tørret ned |
| Format | 96-brøndsplade |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Oprensningsmetode | Standard |
| Mængde | 1 standard plade |
| Arter | ADN |
| Vis mere |