Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogent Kontrolpanel
Artikelnummer. 11630099 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11630099 2 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 11630099 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4367563
TaqMan™ Array Human Endogent Kontrolpanel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Endogent kontrolarray er et 384-brønds mikrofluidkort indeholdende 16 mennesker TaqMan™ Genekspressionsassays, der almindeligvis anvendes som endogene kontroller for almindeligt anvendte husholdningsgener og gener, der udviser minimal differentiel ekspression på tværs af forskellige væv.
TaqMan™ Endogenous Control Array er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektiv, praktisk og nem at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Human endogen kontrolarray
Format 384-brønds mikrofluidkort
Arter ADN
Indhold og opbevaring TaqMan™ Human Endogenous Control Array sælges i en pakke med 2 kort og inkluderer en cd med analyseoplysninger og en instrumentsoftwareinputfil. Kortene skal opbevares ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer Kontrolprimer-probesæt
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 2 kort
Reaktionshastighed Standard
Target Gene Husholdning& Kontrolgenpanel