Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human CREB Pathway
Artikelnummer. 10564245 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10564245 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10564245 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4414122
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
TaqMan™ Array Human CREB Pathway
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Human CREB Pathway 96-brønds plade indeholder 92 assays til gener forbundet med CREB pathway og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 20 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 standard plade
Reaktionshastighed Standard
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, signaltransduktion, onkologi, biomarkør-relaterede vej(e), ekstracellulær matrix& Celleadhæsion, immunologi, udvikling