Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Chemokines
Artikelnummer. 10722127 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722127 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10722127 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4414084
TaqMan™ Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan™ Genekspressionsassays, der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format.
Panelet af assays i denne plade retter sig mod gener fra hver af de fire klasser af kemokiner: CC Chemokines, CXC Chemokines, C Chemokines, CX3C Chemokines. Andre kemokinrelaterede gener, herunder kemokinligander og receptorer, er også inkluderet i dette panel. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende Applied Biosystems™ TaqMan Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
TaqMan Array Plates indeholder det samme TaqMan Genekspressionsassays, der har været tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem TaqMan Assays leveret i det traditionelle format og assays tørret til en TaqMan Array plade.
Hver pakke med TaqMan™ Array Plates leveres med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet sammen med detaljerne for hver TaqMan™ Assay. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af eksperimentelle data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20 μL reaktion.
  • Overkommelig; minimumsbestilling af tre plader; ideel til små, mellemstore eller store projekter
  • Hurtig levering; på din bænk om dage
  • Bekvem; tørret PCR primer og TaqMan™ sondesæt leveres i en plade med 96 brønde; bare tilføj master mix og din prøve
  • TaqMan Array Plates er blevet optimeret til brug med TaqMan Gene Expression Master Mix, men er også kompatible med TaqMan Universal PCR Master Mix
  • Til undersøgelser med dyrkede celler, TaqMan Array Plates er også kompatible (og anbefales) med TaqMan Genekspression Cells-to-Ct™ Kit
  • TaqMan Array-plader skal køres på et real-time PCR-instrument med 96-brønds pladekapacitet
  • Pladerne er valideret til brug på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 og 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer, der bruger standard 96-brønds blokke, standard PCR-cyklusforhold og 20 μL reaktionsvolumener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Format 96-brøndsplade
Reaktionshastighed Standard
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Oprensningsmetode Standard
Mængde 1 standard plade
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Apoptose, Neurobiologi, Signaltransduktion, Biomarkør-relaterede vej(e), Udvikling, Ekstracellulær Matrix& Celleadhæsion, Immunologi, Onkologi
Arter ADN
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 1 x 20μ L Reaktioner