Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Cardiomyocyte Differentiering ved BMP Receptorer, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10625795 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Dimensione della confezione:
1 sæt
Codice prodotto. Mængde Dimensione della confezione
10625795 1 x 96-brønds plade 1 sæt
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10625795 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4418760
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
TaqMan™ Array, Human Cardiomyocyte Differentiering ved BMP Receptorer, hurtig 96-brønd
Disse 96-brønds plader er prækonfigureret med det mest passende TaqMan™ Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment. De TaqMan™ Array Human Cardiomyocyte Differentiering ved BMP Receptorer 96-brønds plade indeholder 28 assays til kardiomyocytdifferentiering ved BMP Receptorer associerede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener. Alle assays udplades i tre eksemplarer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Array plade
Format 96-array plade
Arter ADN
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 10μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Inkluderer TaqMan Assay for en 10 uL reaktion
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Mængde 1 x 96-brønds plade
Reaktionshastighed Hurtig
Forskningskategori Immunologi, neurobiologi, signaltransduktion, biomarkør-relaterede vej(e), kardiovaskulær forskning, differentiering, udvikling, onkologi
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.