Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Apoptosis
Artikelnummer. 10586745 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 standard plade
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10586745 1 standard plade 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10586745 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4414072
TaqMan™ Array Human Apoptosis 96-brønds plade indeholder 92 assays til apoptoseassocierede gener og 4 assays til kandidater til endogene kontrolgener.
Panelet af assays i denne plade retter sig mod gener fra begge de signalveje, der initierer pattedyrapoptose, den dødsreceptorregulerede vej og BCL-2-familievejen. Gener såsom caspase, der er involveret i de endelige mekanismer af begge celledødsveje, er også til stede i panelet. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
TaqMan Array Plates indeholder samme høje kvalitet TaqMan Genekspressionsassays, der har været tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem TaqMan Assays leveret i det traditionelle format og assays tørret til en TaqMan Array plade.
Hver pakke med TaqMan Array Plates leveres med en cd, der indeholder pladekonfigurationskortet sammen med detaljerne for hver TaqMan Assay. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
  • Affordable; minimum order of three plates; ideal for small, medium or large-sized projects
  • Fast delivery; on your bench in days
  • Convenient; dried PCR primer and TaqMan™ probe sets supplied in a 96- well plate; just add master mix and your sample
  • TaqMan Array Plates have been optimized for use with TaqMan Gene Expression Master Mix, but are also compatible with TaqMan Universal PCR Master Mix
  • For studies using cultured cells, TaqMan Array Plates are also compatible (and recommended) with the TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit
  • TaqMan Array Plates must be run on a real-time PCR instrument with 96-well plate capability
  • The plates have been validated for use on Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 and 7900HT Fast Real-Time PCR Systems using standard 96-well blocks, standard PCR cycling conditions, and 20μL reaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Form Tørret ned
Format 96-brøndsplade
Reaktionshastighed Standard
Intern sondemodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Oprensningsmetode Standard
Mængde 1 standard plade
Forskningskategori Cellecyklus& Spredning, Apoptose, Onkologi, Ekstracellulær Matrix& Celleadhæsion, immunologi, signaltransduktion
Arter ADN
Til brug med (applikation) Genekspression, Onkologi, Forskning om genetiske sygdomme
Antal reaktioner 1 x 20μ L Reaktioner