Beskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Apoptosis Array er et effektivt, letanvendeligt mikrofluidkort til kvantitativ genekspressionsanalyse af mål, der vides at have implikationer i programmeret celledød. Studiet af apoptose er vigtigt i kræft-, HIV- og anden sygdomsforskning. Dette produkt er designet med 96 TaqMan™ Genekspressionsassays (93 mål& 3 kontroller) indlæst i singletons i arrayets ’384 brønde og er kompatibel med en opgraderet Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Dette produkt er pakket i 1 æske indeholdende 4 kort.
De TaqMan™ Human Apoptosis Array indeholder assays for 93 humane gener foruden 3 endogene kontroller (18S, ACTB, GAPDH). De 93 gener er kategoriseret i flere målklasser eller veje. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
De TaqMan™ Human Apoptosis Array indeholder assays for 93 humane gener foruden 3 endogene kontroller (18S, ACTB, GAPDH). De 93 gener er kategoriseret i flere målklasser eller veje. Arrayet er præ-formateret og inventariseret, omkostningseffektivt, bekvemt og nemt at bruge uden brug af dyre robotter. Resultaterne er reproducerbare og konsistente på tværs af prøver, undersøgelser og laboratorier— samme datakvalitet fra kort-til-kort og parti-til-parti— selv med forskellige operatører.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array Human Apoptose Panel |
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed, spredning og funktion, onkologi og genetisk sygdomsforskning, farma og biofarma, real-time PCR (qPCR), real-time PCR-baseret genekspressionsprofilering, mål- og leadidentifikation og validering |
| Inkluderer | TaqMan™ array well indeholder en enkelt TaqMan™ assay for en 2 μL reaktion |
| Mængde | 4 kort |