Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array human angiogenese
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Panelet af assays i denne plade retter sig mod kendte angiogenese-vækstfaktorer som VEGF såvel som matrix-afledte hæmmere såsom endostatin. Derudover indeholder panelet markører og mål for angiogenese og lymfangiogenese. Gensignaturplader er plader med 96 brønde, der er prækonfigureret med det mest passende TaqMan Genekspressionsassays for en specifik biologisk proces, vej eller sygdomstilstand. Hver plade indeholder foruddefinerede analyser og endogene kontroller, der er tørret ned i brøndene, klar til nøjagtig vurdering af en hel gensignatur i et enkelt eksperiment.
TaqMan Array Plates indeholder det samme TaqMan Genekspressionsassays, der har været kommercielt tilgængelige i årevis i et praktisk, tørret, 96-brønds format. Omfattende test har ikke fundet nogen forskel i ydeevne mellem TaqMan Assays leveret i det traditionelle format og assays tørret til en TaqMan Array plade.
Hver pakke med TaqMan Array Plates leveres med en cd, der indeholder pladekortet sammen med detaljer om hver TaqMan Assay. Disse oplysninger importeres til PCR-instrumentet i realtid for at muliggøre korrekt mærkning af data og nem adgang til analyse-id-numre for enkel genbestilling.
- Affordable; minimum order of three plates; ideal for small, medium or large-sized projects
- Fast delivery; on your bench in days
- Convenient; dried PCR primer and TaqMan™ probe sets supplied in a 96- well plate; just add master mix and your sample
- TaqMan Array Plates have been optimized for use with TaqMan Gene Expression Master Mix, but are also compatible with TaqMan Universal PCR Master Mix
- For studies using cultured cells, TaqMan Array Plates are also compatible (and recommended) with the TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit
- TaqMan Array Plates must be run on a real-time PCR instrument with 96-well plate capability
- The plates have been validated for use on Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 and 7900HT Fast Real-Time PCR Systems using standard 96-well blocks, standard PCR cycling conditions, and 20μL reaction
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | hver TaqMan™ Array Plate brønd indeholder en enkelt TaqMan™ Assay for en 20μ L reaktion. Pladerne kan opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C. |
| Form | Tørret ned |
| Format | 96-brøndsplade |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Intern sondemodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), ikke-fluorescerende quencher (3'), FAM (5') |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Oprensningsmetode | Standard |
| Mængde | 1 standard plade |
| Forskningskategori | Angiogenese, onkologi |
| Vis mere |